Vai a
P5744
Substrato di fosfatasi
powder
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato, pNPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 caps
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Substrato di fosfatasi, 40 mg capsules
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Substrato cromogenico da utilizzare per le procedure ELISA con fosfatasi acida e alcalina. Sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo e può essere letto con spettrofotometria a 405 nm. La reazione pNPP può essere arrestata con 3 N di NaOH e può essere letta a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5994P5869S0942
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
tablet
form
powder
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrato di fosfatasi
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)