Vai a
S0942
Substrato di fosfatasi
chromogenic, tablet (round)
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato, pNPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,20 €
100 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
155,00 €
200 tabs
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
267,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
NACRES:
NA.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
88,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Substrato di fosfatasi, 5 mg tablets
Quality Segment
form
tablet (round)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatase
Application
Substrato cromogenico da utilizzare per le procedure ELISA con fosfatasi acida e alcalina. Sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo e può essere letto con spettrofotometria a 405 nm. La reazione pNPP può essere arrestata con 3 N di NaOH e può essere letta a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5869P5994P5744
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet (round)
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrato di fosfatasi
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is product 487666 equivalent to Product S0942?
    1 risposta
    1. Product S0942 and 487666 are not identical. While both are pNPP tablets used for the same type of assays, they differ in form and molecular weight. Product S0942 is a disodium salt hexahydrate with a molecular weight of 371.14, whereas 487666 is pNPP but not the disodium salt hexahydrate, with a molecular weight of 217.07. Both tablets are stated to be 5mg tablets of pNPP and are produced by different divisions of the company.