Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 170,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 611,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 633,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.410,00 € |
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.470,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Substrato di fosfatasi, powder
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphatase substrate has been used as a substrate in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) assay and alkaline phosphatase (ALP).[1]
Substrato cromogenico da utilizzare per le procedure ELISA con fosfatasi acida e alcalina. Sviluppa un prodotto finale solubile di colore giallo e può essere letto con spettrofotometria a 405 nm. La reazione pNPP può essere arrestata con 3 N di NaOH e può essere letta a 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form tablet (round) | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrato di fosfatasi
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?