SML1242
SGC707
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Isoquinolin-6-yl-3-(2-oxo-2-pyrrolidin-1-yl-ethyl)-urea
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC3=CC=NC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(20-7-1-2-8-20)11-18-16(22)19-14-4-3-13-10-17-6-5-12(13)9-14/h3-6,9-10H,1-2,7-8,11H2,(H2,18,19,22)
DMIDPTCQPIJYFE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
XY1 is the negative control for the active probe, SGC707. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.