Vai a
SML0768
GSK2801
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(7-(2-Methylsulfonyl-phenyl)-4-propoxy-1-aza-bicyclo[4.3.0]nona-2,4,6,8-tetraen-9-yl)-ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
567,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
, white to pink to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCOC1=CC2=C(C3=CC=CC=C3S(=O)(C)=O)C=C(C(C)=O)N2C=C1
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-4-11-25-15-9-10-21-18(14(2)22)13-17(19(21)12-15)16-7-5-6-8-20(16)26(3,23)24/h5-10,12-13H,4,11H2,1-3H3
InChI key
KHWCPNJRJCNVRI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK2801 is a potent inhibitor of the BAZ2 family of bromodomain containing proteins. BAZ2A is an essential component of the nucleolar remodeling complex (NoRC), which mediates recruitment of histone modifying enzymes and DNA methylase involved in the silencing of ribosomal RNA transcription. BAZ2B is believed to be involved in regulating nucleosome mobilization along linear DNA. For full characterization details, please visit the GSK2801 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
GSK2801 is a very potent inhibitor of the BAZ2 family of bromodomain containing proteins (BAZ2B/A).
Features and Benefits
GSK2801 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
GSK2801 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the GSK2801 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Light sensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1684
GSK2801 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0768
GSK2801
GSK2850163 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1684
GSK2850163
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
oil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)