Vai a
SML3389
Vilanterol trifenatate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(1R)-2-({6-[(2-{[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]oxy}ethyl)oxy]-hexyl}-amino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol, triphenylacetate salt, GW 642444 trifenatate, GW 642444M, GW-642444 trifenatate, GW-642444M, GW642444 trifenatate, GW642444M, Vilanterol triphenylacetate sal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,60 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
257,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H33Cl2NO5·C20H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
774.77
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
63,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O.ClC(C=CC=C4Cl)=C4COCCOCCCCCCNC[C@@H](C5=CC(CO)=C(C=C5)O)O
InChI
1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1
InChI key
KLOLZALDXGTNQE-JIDHJSLPSA-N
General description
Vilanterol trifenatate is a potent and selective beta2 (β2)-adrenoceptor agonist. This bioactive small molecule has been shown to stimulate cellular cAMP accumulation in CHO cells that express human beta2 adrenoceptors, while not having the same effect on beta1 or beta3 receptors (pEC50 = 9.4/β2, 6.4/β1, 6.1/β3). Vilanterol can reduce the contraction of electrically stimulated guinea pig trachea strips and exhibits in vivo therapeutic efficacy in an asthma model in guinea pigs with histamine-induced bronchospasm (EC90 = nebulizer concentration 30 μM). Additionally, Vilanterol trifenatate acts as a substrate for P-glycoprotein (PgP).
Biochem/physiol Actions
Potent and selective, beta2 (β2)-adrenoceptor agonist in vitro and in vivo.
Vilanterol is a potent and selective, beta2 (β2)-adrenoceptor agonist that stimulates cellular cAMP accumulation in CHO cells expressing human beta2, but not beta1 or beta3, adrenoceptor (pEC50 = 9.4/β2, 6.4/β1, 6.1/β3). Vilanterol inhibits the contraction of electrically stimulated guinea pig trachea strips and displays in vivo therapeutic efficacy in a guinea pig asthma model of histamine-induced bronchospasm (EC90 = nebulizer concentration 30 μM).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3076SML3414SML0230
GW627368X ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3414
GW627368X
GW-803430 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0230
GW-803430
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Cardiovascular
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)