Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 212,00 € 180,20 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 841,00 € 714,85 € |
Informazioni su questo articolo
180,20 €
Prezzo di listino212,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
(+/-)-JQ1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN=C2N1C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=NC2CC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3
InChI key
DNVXATUJJDPFDM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?