SML0352
PFI-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methoxy-N-(3-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-quinazolin-6-yl)-bezenesulfonamide, PF-06405761
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1S(=O)(=O)Nc2ccc3NC(=O)N(C)Cc3c2
InChI
1S/C16H17N3O4S/c1-19-10-11-9-12(7-8-13(11)17-16(19)20)18-24(21,22)15-6-4-3-5-14(15)23-2/h3-9,18H,10H2,1-2H3,(H,17,20)
TXZPMHLMPKIUGK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.