Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 99,00 € 84,15 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 360,00 € 306,00 € |
Informazioni su questo articolo
84,15 €
Prezzo di listino99,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
GSK-J1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCNC1=CC(N2CCC(C=CC=C3)=C3CC2)=NC(C4=CC=CC=N4)=N1)=O
InChI
1S/C22H23N5O2/c28-21(29)8-12-24-19-15-20(26-22(25-19)18-7-3-4-11-23-18)27-13-9-16-5-1-2-6-17(16)10-14-27/h1-7,11,15H,8-10,12-14H2,(H,28,29)(H,24,25,26)
InChI key
AVZCPICCWKMZDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, CAS 1373423-53-0, is converted to GSK-J1 intracellularly for effective JMJD3 and UTX inhibition (~ 25 to 50 µM in HeLa cultures). |
| form powder | form powder | form powder | form semisolid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 100 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color tan |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?