S6191
Sodio cloruro
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Tensione di vapore
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Saggio
≥99% (titration)
Stato
powder or crystals
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
pH
7
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
Attività estranea
DNase, RNase, Protease, none detected
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)