Documenti fondamentali
P5405
Sigma-Aldrich
Potassio cloruro
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Sinonimo/i:
KCl
Scegli un formato
250 G
49,80 €
500 G
80,20 €
1 KG
141,00 €
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
49,80 €
500 G
80,20 €
1 KG
141,00 €
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.71
Saggio:
≥99.0%
Stato:
powder
Solubilità:
H2O: 133 mg/mL
49,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 133 mg/mL
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Potassium chloride (KCl) is useful in studies of ion transport and potassium channels.[1] It is known to be used in the crystallization of histone core octamers.[2]
Applicazioni
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Potassium chloride has been used:
  • in Percoll solution for sperm sample preparation[3]
  • In Blastocyst Cell Number Analysis by Giemsa Staining[4]
  • As a component of noncapacitation medium[5]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Test, 375, 23-44 (2003)
The effects of L-ergothioneine and L-ascorbic acid on the in vitro maturation (IVM) and embryonic development (IVC) of sheep oocytes
Ozturkler Y, et al.
Development, 1, 5-14 (2003)
In vitro maturation and embryo production in cattle
Nuclear Transfer Protocols, 35-42 (2006)
Paternal breed effects on expression of IGF-II, BAK1 and BCL2-L1 in bovine preimplantation embryos
Valleh MV, et al.
Zygote, 23(5), 712-721 (2015)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf