Vai a
H3375
HEPES
≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
148,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
302,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
547,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
970,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3280,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5670,00 €
50 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
11.080,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
63,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for component for culture media, suitable for enzyme extraction
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
L′HEPES, o acido 4-(2-idrossietil)piperazin-1-etansolfonico, è un tampone acido amminosolfonico N-sostituito zwitterionico. Risulta efficace nell′intervallo di pH tra 6,8- 8,2, potendo vantare una pKa di 7,48 a 25 °C. Riconosciuto come uno dei migliori tamponi polifunzionali, specialmente nell′ambito della ricerca in biologia cellulare, biochimica e biologia, l′HEPES è un tampone ionico dipolare ed è uno dei cosiddetti tamponi di Good, ovvero un tampone che non forma complessi degni di nota con la maggior parte degli ioni metallici. Questa proprietà lo rende indicato per essere usato come “tampone non coordinante” (non-coordinating buffer) nelle soluzioni in cui sono presenti ioni metallici.
Ampiamente utilizzato nelle colture cellulari, l′HEPES è particolarmente efficace nel mantenere il pH fisiologico a dispetto delle variazioni nella concentrazione di diossido di carbonio determinate dalla respirazione cellulare, in questo di gran lunga preferibile ai tamponi a base di bicarbonato. Viene impiegato come separatore anfotero per la generazione di gradienti di pH nella focalizzazione isoelettrica. In più, se confrontato con tamponi con un numero minore di gruppi amminici sostituiti, come il Tris, l′HEPES interferisce con le reazioni enzimatiche di restrizione del DNA in misura molto ridotta. Oltre a queste specifiche applicazioni, l′HEPES può trovare altre applicazioni nella ricerca in campo biologico e biochimico, quali l′immunoprecipitazione, la lisi cellulare e l′imaging cellulare dal vivo. Proprio perché così versatile, HEPES si qualifica come uno strumento indispensabile in molteplici aree di ricerca.
L′HEPES viene descritto come uno dei migliori tamponi universali disponibili per la ricerca in campo biologico. A pH biologici la molecola è zwitterionica; è efficace come tampone in un intervallo di pH compreso tra 6,8 e 8,2. L′HEPES trova impiego in un'ampia gamma di applicazioni, inclusa le colture di tessuti. È comunemente utilizzato per tamponare i terreni per colture cellulari esposti all′aria. L′HEPES viene impiegato in esperimenti in vitro sul Mg.
Application
L′ HEPES trova impiego:
  • come componente del terreno Danieau utilizzato per prevenire la formazione di pigmenti di melanina dopo la gastrulazione dell'embrione di zebra-fish
  • come componente della soluzione di Hanks utilizzata nei test di degradazione del ferro
  • come componente del terreno HEPES nella trasfezione di colture cellulari con plasmidi
  • insieme a RPMI-1640, L-glutammina, FBS, piruvato di sodio e β-mercaptoetanolo per la coltura di cellule di insulinoma di ratto
  • come supplemento del terreno TCM199 usato per il lavaggio degli ovociti freschi negli studi di trasferimento nucleare
Features and Benefits
  • Prodotto di purezza elevata per la ricerca in ambito biochimico e biologico
  • Indicato per le colture cellulari
  • Altamente solubile in acqua, efficace nell′intervallo di pH 6,8 - 8,2 e con pKa di 7,5 a 25 °C
Other Notes
Andare al prodotto Redi-Dri™ RDD002
Confrontare agevolmente le specifiche dei prodotti HEPES con la tabella delle specifiche degli HEPES.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RDD002PHR1428H7523
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES
HEPES anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
RDD002
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
HEPES BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H7523
HEPES
description
≥99.5% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
form
powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. Hello, Is it possible that there are traces of iron or zinc in the final product ? Thank you
    1 risposta
    1. Trace metal analysis is not performed on this product. The iron and zinc levels are not determined. However, testing for product 54457, HEPES for molecular biology, BioUltra, does include trace metal analysis, included iron and zinc. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for the 54457, HEPES.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/54457#product-documentation
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. What concentration of HEPES should be used for cell culture without CO2, to maintain optimal pH?
    1 risposta
    1. This product has not been tested for cell culture use. A better choice is H4034 HEPES BioPerformance Certified, ?99.5% (titration), suitable for cell culture, or one of the other products referred to in the Technical Bulletin found in the documentation section of the product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h4034#product-documentation
      Utile?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  6. What is the purpose of using HEPES in cell culture?
    1 risposta
    1. HEPES provides supplemental buffering for media in pH range of 7.2 to 7.6. It has no nutritional value to cells.
      Utile?
  7. What is the concentration of HEPES used in cell culture?
    1 risposta
    1. HEPES is typically used in cell culture in the range of 10-25 mM.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Southampton
    • Recensione 1
    • Voti 4
    5 su 5 stelle.
    Arrived quickly and well packaged
    Arrived very quickly and well packaged, thank you.
    Traduci con Google
    Utile?