Vai a
S8776
Sodio cloruro
0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
6 x 20 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,80 €
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
70,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioXtra
concentration
0.9% in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Il cloruro di sodio trova ampio impiego nella ricerca biochimica e di biologia molecolare. È un componente del tampone fosfato salino (N° Catalogo P3813) e del tampone βC (N° Catalogo S0902 e S8015). Il cloruro di sodio è compreso in tutte le formulazioni di terreni. Questo prodotto è idoneo per la preparazione di soluzioni in vitro.
Application
La soluzione di cloruro di sodio è stata usata:
  • per la somministrazione intraperitoneale nei topi, per studiare l′effetto dell′attivazione dei recettori Toll-simili (TLR-3) sulla vulnerabilità all′ipossia-ischemia in età neonatale
  • per disciogliere il solfato di bleomicina per trattamenti terapeutici con bleomicina nei topi
  • per la diluizione del tribromoetanolo per iniezioni intraperitoneali nei topi
Packaging
Flacone in PET (100 mL), flacone in PETG (20 mL), con tappi
Preparation Note
Preparata in acqua di grado per coltura tissutale.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S081759222C940526
Sodio cloruro 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S8776
Sodio cloruro
Sodio cloruro 0.85%
Sigma-Aldrich
S0817
Sodio cloruro
Sodio cloruro 5 M
SAFC
59222C
Sodio cloruro
description
0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
description
0.85%
description
5 M
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
≤100 ppmtrace (metals basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
concentration
0.9% in water
concentration
0.85%, 0.83-0.86% NaCl
concentration
5 M
concentration
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio cloruro
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)