Documenti
I5513
Sigma-Aldrich
Imidazolo
for molecular biology, ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
3-azapirrolo, 1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.08
Beilstein:
103853
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
molecular cloning: suitable
protein purification: suitable
Colore
white
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
Solubilità
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Densità
1.004 g/cm3 at 20—25 °C
1.006 g/cm3 at 20—25 °C
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
Attività estranea
DNase, RNase and protease, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′imidazolo, noto anche come gliossalina, è un diazolo eterociclico aromatico ed un tampone biologico importante, efficace in un intervallo di pH che va da 6,2 a 7,8 a 25 °C. Viene impiegato in un ampio spettro di applicazioni in biologia molecolare, biochimica e proteomica. In proteomica, l′imidazolo è fondamentale per l′eluizione di proteine taggate con istidina da colonne IMAC. È un agente chelante forte di cationi divalenti, quali gli ioni nichel e zinco, in grado di impedire l′interazione tra il tag istidina e gli ioni metallici. Ciò consente l′eluizione efficace delle proteine purificate.
Inoltre, l′imidazolo risulta indispensabile per aumentare la purezza delle proteine. È ampiamente usato nella preparazione di soluzioni tampone ottimizzate per le colonne di purificazione a valle. Le soluzioni di imidazolo risultano altresì degli agenti di eluizione e di lavaggio efficienti nell′ambito dei processi di purificazione dei proteine. A ciò si aggiunge che l′imidazolo può essere usato per saggi con la perossidasi del rafano (HRP) e per la colorazione reversibile di gel di SDS-PAGE per la rivelazione di proteine. L′imidazolo è un composto polifunzionale e apprezzato in un ampio spettro di applicazioni biologiche. È un componente indispensabile di molti tamponi ed è usato anche nella purificazione di proteine e in protocolli di rivelamento.
Applicazioni
L′imidazolo è stato usato
  • nel tampone di lisi, di lavaggio e di eluizione per la purificazione della proteina Sonic Hedgehog(shh-N) con tag di istidina
  • nel tampone di eluizione in gradiente a step per la purificazione dell′aldo-cheto reduttasi con tag di istidina per mezzo della cromatografia di affinità al nichel
  • come componente del tampone di omogeneizzazione per la purificazione dei compartimenti fagosomiali delle cellule dendritiche
  • come tampone di legame, tampone di lavaggio e tampone di eluizione in uno studio riguardante l′espressione di proteine e la purificazione di fattori di crescita bioattivi da impiegare in colture cellulari e in agricoltura cellulare
Ottimo per tamponi nell′intervallo di pH 6,2-7,8
Azioni biochim/fisiol
I derivati dell′imidazolo svolgono funzioni antibatteriche, antifungine e antitumorali. Interagisce con il DNA, oltre a legarsi alle proteine e ad arrestare la divisione cellulare. Agisce anche come agente destabilizzante per i microtubuli e inibisce la topoisomerasi e gli enzimi del membro 1 della sottofamiglia A della famiglia 26 del citocromo P450 (CYP26A1). I farmaci antitumorali derivati dall′imidazolo trovano applicazione nella chemioterapia contro i tumori. È usato come componente tampone per la purificazione delle proteine ricombinanti con tag di istidina in cromatografia di affinità per metalli immobilizzati (IMAC).
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia molecolare
  • Può essere usato come componente di tamponi per la separazione di proteine
  • Privo di DNasi, RNasi, nickasi e proteasi
  • Tampone efficace da pH 6,2 a pH 7,8 (25 °C) con una pKa di 69 (25 °C)
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling
Hochman E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 33860-33870 (2006)
Protein expression and purification of bioactive growth factors for use in cell culture and cellular agriculture
Semper C et al.
STAR protocols, 4, 102351-102351 (2023)
Isolation of Phagosomes from Dendritic Cells by Using Magnetic Beads
Manoury B
Bio-protocol, 3(14), 177-184 (2013)
[Purification of proteins using polyhistidine affinity tags
Bornhorst JA and Falke JJ
Methods in Enzymology, 326, 245-254 (2000)
Imidazoles as potential anticancer agents
Ali I, et al.
MedChemComm, 8(9), 1742-1773 (2017)