Documenti fondamentali
S5150
Sigma-Aldrich
Sodio cloruro
5 M in H2O, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Halite, NaCl, sodium chloride
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado:
for molecular biology
Stato:
liquid
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
Concentrazione
5 M in H2O
tecniche
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
<1.0 EU/mL Endotoxin level
<16 cfu/mL Bioburden
pH
6.0-8.0
Densità
1.190 g/cm3
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
K: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Compatibilità
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
applicazioni
agriculture
agriculture
Attività estranea
DNAse, Exonuclease; RNAse; NICKase, Endonuclease; Protease, none detected
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
La soluzione di cloruro di sodio è stata usata come componente del tampone di lisi micobatterica per estrarre il DNA. È stata usata anche con il tampone salino fosfato di Dulbecco (DPBS) nella preparazione del tampone degassificato per eluire i campioni di plasma.′
Nota sulla preparazione
Preparato in acqua a 18 megaohm.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gender-dependent effect of Gpbar1 genetic deletion on the metabolic profiles of diet-induced obese mice
Vassileva G, et al.
The Journal of Endocrinology, 205(3), 225-232 (2010)
Tim J Bull et al.
Journal of clinical microbiology, 41(7), 2915-2923 (2003-07-05)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis is a robust and phenotypically versatile pathogen which causes chronic inflammation of the intestine in many species, including primates. M. avium subsp. paratuberculosis infection is widespread in domestic livestock and is present in retail pasteurized cows'
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
I Dzneladze et al.
Leukemia, 29(7), 1485-1495 (2015-03-05)
In this study, we investigated the role of inositol polyphosphate-4-phosphatase, type-II (INPP4B) in acute myeloid leukemia (AML). We observed that AML patients with high levels of INPP4B (INPP4B(high)) had poor response to induction therapy, shorter event-free survival and shorter overall
Protocolli
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit