P5655
Fosfato di potassio
powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- Il fosfato di potassio monobasico è stato utilizzato durante l′isolamento delle proteine da cellule batteriche.
- È stato adoperato nella preparazione del terreno di coltura PZM-3 (terreno definito per embrioni suini).
- È stato utilizzato anche nella preparazione del tampone fosfato salino.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1