S106
SR-95531
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-(3-Carboxypropyl)-3-amino-6-(4 methoxyphenyl)pyridazinium bromide, Gabazine
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Stringa SMILE
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2ccc(N)[n+](CCCC(O)=O)n2
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience