Vai a
SML3136
CGP-54626
≥95% (HPLC), Potent selective GABA(B) receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
CGP-54626A, Cyclohexylmethyl((S)-3-((S)-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylamino)-2-hydroxypropyl)phosphinic acid hydrochloride, P-(Cyclohexylmethyl)-P -[(2S )-3-[[(1S )-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl]-phosphinic acid hydrochloride, [3-[N-[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-(2S)-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, [S-(R*,R*)]-[3-[[1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl) phosphinic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,10 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
349,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28Cl2NO3P · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.76
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
86,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
CGP-54626, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C(C=CC([C@@H](NC[C@@H](CP(CC2CCCCC2)(O)=O)O)C)=C1)Cl.Cl
InChI
1S/C18H28Cl2NO3P.ClH/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14;/h7-9,13-14,16,21-22H,2-6,10-12H2,1H3,(H,23,24);1H/t13-,16-;/m0./s1
InChI key
ZQCFHOVIXCJPLE-LINSIKMZSA-N
Biochem/physiol Actions
CGP-54626 is an orally available, potent selective GABAB receptor antagonist with an IC50 of 4 nM that binds to orthosteric site of (Kd = 33.1 nM) GABA(B)-R1. CGP 54626 decreases a sensitivity to ethanol in Drosophila melanogaster model.
Potent selective GABA(B) receptor antagonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0594SML0593SML3531
CGP-54626 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3136
CGP-54626
CGP52432 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0593
CGP52432
UPF-648 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3531
UPF-648
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)