Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 162,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 283,00 € |
Informazioni su questo articolo
162,00 €
Nome del prodotto
Cyclothiazide,
form
powder
Quality Segment
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(C3Nc4cc(Cl)c(cc4S(=O)(=O)N3)S(N)(=O)=O)[C@@]([H])(C1)C=C2
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)/t7-,8+,9?,14?/m0/s1
InChI key
BOCUKUHCLICSIY-QJWLJZLASA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| originator Eli Lilly | originator Schering Plough | originator - | originator - |
| Gene Information human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893) | Gene Information human ... KCNA1(3736), KCNJ11(3767), KCNJ8(3764), KCNMA1(3778) | Gene Information human ... CA1(759), CA4(762), SLC12A3(6559) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclothiazide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?