P8375
Perossidasi
Type VI, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Sinonimo/i:
Enzima di rilevamento, HRP, Perossidasi, Donatore: idrogeno-perossido ossidoreduttasi, Perossidasi di rafano
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type VI
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
PM
~44 kDa
Solubilità
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
Rapporto di assorbanza
RZ 2.5-4.0
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Altre note
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Protocolli
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.