S2002
Sodium azide
ReagentPlus®, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Hydrazoic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (inorganic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Do not store near acids.)
tecniche
cell based assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Colore
white
Punto di fusione
370-425 °C
Solubilità
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
Compatibilità
suitable for chromatography
suitable for derivatization
applicazioni
sample preparation
Stringa SMILE
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.