Vai a
C5896
Colina ossidasi
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Sinonimo/i:
Colina: ossigeno 1-ossidoreduttasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
87,80 €
100 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
500 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
471,00 €
1000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
784,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-840-0
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥10 units/mg solid
87,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥10 units/mg solid
mol wt
~95 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
suitability
suitable for assay of choline, suitable for molecular biology
storage temp.
−20°C
General description
Punto isoelettrico:4,1±0,1
Costante di Michaelis:2,84 x 10¯3 M (colina), 5,33 x 10¯3 M (betaina aldeide)
Struttura:Una mole di FAD si lega in modo covalente con la mole di enzima
Inibitori:p-cloromercuribenzoato, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
PH ottimale:8,0-8,5
Temp. ottimale:40-45 °C
Stabilità pH:pH 7,0-9,0 (30 °C, 2 ore)
Stabilità termica:Al di sotto di 37 °C (pH 7,5, 10 min)
Application
La colina ossidasi da Alcaligenes sp. è stata usata:
  • in uno studio finalizzato a valutare un biosensore a colina costruito con una membrana chitinosa e le sue applicazioni nella misura delle attività inibitorie della colinesterasi
  • in studi di spettroscopia sulla fotoreazione della colina ossidasi con flavina legata in maniera covalente come gruppo prostetico
  • come componente del tampone fosfato salino (PBS) per la misura dell′attività della colina acetiltransferasi (ChAT) in omogenati di tessuto cerebrale
  • per misurare la colina prodotta dall′autotassina (ATX) mediante dosaggio dell′attività dell′ATX e di quella prodotta dalla fosfolipasi D (PLD) mediante dosaggio dell′attività della PDP
Biochem/physiol Actions
La colina ossidasi catalizza l′ossidazione dei quattro elettroni della colina che si trasforma in glicina betaina, con la betaina-aldeide come accettore intermedio e l′ossigeno molecolare come accettore primario degli elettroni. Come substrato, l′enzima può accettare anche la betaina-aldeide. Ciò permette di studiare il meccanismo di reazione per la conversione della colina all′intermedio aldeide & della betaina-aldeide a glicina-betaina. L′enzima è una flavoproteina con un peso molecolare di circa 72.000 Da (filtrazione su gel) o 66.000 Da (elettroforesi su gel SDS).
Other Notes
Una unità formerà 1 μmole di H2O2 con ossidazione di 1 μmole di colina a betaina aldeide al min a pH 8,0 a 37 °C. Nota: Durante la conversione della colina a betaina per mezzo della colina ossidasi, per ogni μmole di colina si producono 2 μmoli di H2O2.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAE0044C4405S7897
Colina ossidasi lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Sigma-Aldrich
C5896
Colina ossidasi
description
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
description
recombinant, expressed in E. coli ≥12 units/mg protein
description
lyophilized powder, 8-20 units/mg solid
description
lyophilized powder, 25-50 units/mg solid
specific activity
≥10 units/mg solid
specific activity
≥12 units/mg protein
specific activity
8-20 units/mg solid
specific activity
25-50 units/mg solid
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for assay of choline, suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~95 kDa
mol wt
-
mol wt
71 kDa by SDS-PAGE, 83 kDa by gel filtration
mol wt
44 kDa
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)