Vai a
A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
377,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-309-4
Beilstein/REAXYS Number:
383929
MDL number:
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or chunks
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Luminol is a chemiluminescent compound, which belongs to the class of cyclic acyl hydrazides. It exhibits chemiluminescence, when oxidized by oxidizing agents. Luminol may be associated with nausea, vomiting and mucosa irritation in eyes and skin.
Application
Luminol has been used in chemiluminescence assay.
Features and Benefits
Used for chemiluminescence analysis of, for example, metal cations, blood, and glucococorticoids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1230728.200711524001
Luminol ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A8511
Luminol
Luminol 97%
Sigma-Aldrich
123072
Luminol
Phenobarbital United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1524001
Phenobarbital
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
-
assay
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder or chunks
form
-
form
crystals
form
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
318-320 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)