Documenti fondamentali
SRE0082
Sigma-Aldrich
Perossidasi
Sinonimo/i:
Donatore: idrogeno-perossido ossidoreduttasi, Perossidasi di rafano
Scegli un formato
5000 UNITS
120,00 €
30000 UNITS
530,00 €
300000 UNITS
4.620,00 €
1000 KU
10.580,00 €
5000 KU
42.290,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5000 UNITS
120,00 €
30000 UNITS
530,00 €
300000 UNITS
4.620,00 €
1000 KU
10.580,00 €
5000 KU
42.290,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Livello qualitativo
Attività specifica
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
Compatibilità
suitable for immunoassay
suitable for manufacturing use
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La perossidasi di rafano si isola dalle radici del rafano (Amoracia rusticana) e appartiene al gruppo delle perossidasi con ferroprotoporfirina. L′HRP è un polipeptide a singola catena che contiene quattro ponti disolfuro. È una glicoproteina che contiene il 18% di carboidrati. La composizione dei carboidrati include galattosio, arabinosio, xilosio, fucosio, mannosio, mannosamina e galattosamina, a seconda del singolo isozima. Il peso molecolare (circa 44 kDa) include la catena polipeptidica (33.890 Dalton), la emina con Ca2+ (circa 700 Dalton) e il carboidrato (circa 9.400 Dalton). Esistono almeno sette isoenzimi di HRP. Il punto isoelettrico degli isoenzimi della perossidasi di rafano è compreso fra 3,0 e 9,0.
Horseradish peroxidase (HRP) is isolated from horseradish roots (Amoracia rusticana). HRP is a single chain polypeptide containing four disulfide bonds. Its molecular weight (~44 kDa) includes the polypeptide chain (33,890 Daltons), hemin plus Ca2+ (~700 Daltons), and carbohydrate (~9,400 Daltons). At least seven isozymes of HRP exist. The isoelectric point for horseradish peroxidase isozymes is 3.0 - 9.0.
Applicazioni
HRP is used in immunoassays, such as ELISAs, Western blots, and lateral flow assays. HRP is used in academic research, diagnostics, and pharmaceutical research. For more applications, see the following technical article: An Introduction to Horseradish Peroxidase (HRP) and Its Applications.
Peroxidase from horseradish has been used in western blotting.[1]
Definizione di unità
Una unità di pirogallolo forma 1,0 mg di purpurogallina da pirogallolo in 20 secondi a pH 6,0 e 20 °C.
Risultati analitici
Il RZ (Reinheitszahl) è il rapporto di assorbanza A403/A275 determinato a 0,5-1,0 mg/mL in acqua deionizzata. Misura il contenuto di emina, non l′attività enzimatica. Anche preparazioni con un RZ elevato possono avere una bassa attività enzimatica.
Altre note
Per maggiori informazioni sulla perossidasi visitare la pagina www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Roles of p38 and JNK protein kinase pathways activated by compound cantharidin capsules containing serum on proliferation inhibition and apoptosis of human gastric cancer cell line
Sun Y, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 14(2), 1809-1817 (2017)
Yonghao Sun et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1809-1817 (2017-08-16)
The aim of the present study was to investigate the inhibitory effect of compound cantharides capsules (CCCs) on the viability and apoptosis of human gastric cancer cell lines, BGC-823 and SGC-7901, and to detect its regulation of gene expression levels
Leilei Bao et al.
Scientific reports, 12(1), 10693-10693 (2022-07-02)
Infectious diseases are among the leading causes of mortality worldwide. A new coronavirus named severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) was identified in Wuhan, China in 2019, and the World Health Organization (WHO) declared its outbreak, coronavirus disease
Articoli
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.
Domande
  1. What is the stability of the activity after reconstituted into PBS if stored at -20 or -80C?
    1 risposta
    1. Stock solutions retain activity after 5 freeze-thaw cycles when stored at –20°C. Studies at –80°C have not been conducted. For additional solution stability information. see the product datasheet for the research grade product, P8375.
      A link to this document is provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/160/616/p8375dat-ms.pdf