Vai a
A1888
2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico)
≥98% (HPLC), chromogenic, powder
Sinonimo/i:
AzBTS-(NH4)2, Diammonio 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-solfonato)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,40 €
2 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
126,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N6O6S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
80,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico), ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
General description
L′ABTS, acido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-solfonico), è un composto chimico solubile in acqua usato come substrato cromogeno:
  • ABTS con perossido di idrogeno per le perossidasi (come HRP)
  • ABTS con laccasi o bilirubina ossidasi
L′ABTS è usato principalmente in procedure ELISA (saggio immuno-assorbente legato a un enzima).
La reazione dell′ABTS con una perossidasi alla presenza di perossido di idrogeno produce un prodotto finale solubile verde che può essere letto spettrofotometricamente a 405 nm. Questa reazione può essere arrestata con sodio dodecilsolfato (SDS) all′1%.††† Il sale di diammonio dell′acido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-solfonico) è sensibile alla luce.
Application
  • Il sale di diammonio dell′acido 2,2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-solfonico) è usato come substrato in test ELISA (saggio immuno-assorbente legato a un enzima).
  • L′ABTS è molto utilizzato nell′industria alimentare per misurare la capacità antiossidante di diversi alimenti.
  • Viene anche impiegato per monitorare la concentrazione del glucosio in diverse soluzioni, tra cui il siero.
  • È raccomandato per saggi ELISA (in micropozzetto), non per le applicazioni su membrana. Poiché viene ossidato meno rapidamente di TMB e OPD, l′ABTS è meno sensibile nell′ELISA. Pertanto, l′ABTS risulta vantaggioso rispetto a TMB e OPD nel caso questi ultimi due reagenti causino elevati background.
Il 2,2′-azino-bis(acido 3-etilbenzotiazolina-6-solfonico) è un substrato della perossidasi adatto all′uso nelle procedure ELISA. Il substrato dà luogo a un prodotto finale solubile di colore verde che può essere identificato con lettura spettrofotometrica a 405 nm. La reazione può essere arrestata con sodio dodecil solfato (SDS) all′1%. Consigliato per procedure ELISA (in micropozzetti); non indicato per applicazioni su membrana.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A994111557194430
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. What is the color of ABTS solution after dissolving ABTS in water?
    1 risposta
    1. For batch release, this product’s appearance in water is tested at a concentration of 10 mg/mL. The observed color range is from faint green to green to green-yellow.
      Utile?
  2. What is the concentration of Product A1888, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt?
    1 risposta
    1. This product is available in powder form and is not a prepared solution. Should a prepared solution be preferred, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/roche/11684302001
      Utile?
  3. What is the weight of 1G?
    1 risposta
    1. This product is available in 1, 2, and 5 gram quantities. The G in 1G represents 'gram'. The total packing weights, including the bottle, are 6 grams, 8 grams, and 18 grams, respectively.