Documenti
516531
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Horseradish
Sinonimo/i:
Peroxidase, Horseradish
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma fisica
lyophilized solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥200 U/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
Rapporto di assorbanza
RZ3.0
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note: 1 KU = 1000 units.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining. Has an optimal pH of 7.0.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the production of 1 mg purpurogallin in 20 s at 20°C, pH 6.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1