Vai a
G2133
Glucosio ossidasi
Type VII, lyophilized powder, ≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
Sinonimo/i:
β-D-glucosio: ossigeno 1-ossidoreduttasi, G.Od., GOx
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
77,40 €
50000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
199,00 €
250000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
670,00 €
2500000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.090,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-601-0
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
77,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type VII
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
mol wt
160 kDa
does not contain
extender
composition
Protein, ≥60%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Catalase ≤10 Sigma units/mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
General description
Peso molecolare: 160 kDa (filtrazione su gel)
pI: 4,2
Coefficiente di estinzione: E1% = 16,7 (280 nm)
La glucosio ossidasi da Aspergillus niger è un dimero composto da due subunità uguali con massa molecolare di 80 kDa ciascuna. Ogni subunità contiene una frazione di flavina adenina dinucleotide e un ferro. L′enzima è una glicoproteina contenente il ~16% di zucchero neutro e il 2% di zuccheri amminici. L′enzima contiene inoltre 3 residui di cisteina e 8 potenziali siti di glicosilazione N-legata.
La glucosio ossidasi è in grado di ossidare i D-aldoesosi, i monodeossi-D-glucosi e i metil-D-glucosi a velocità variabili.
Il pH ottimale per la glucosio ossidasi è 5,5, ma la sua attività si svolge entro un ampio range compreso tra 4 e 7. La glucosio ossidasi è specifica per il β-D-glucosio con un KM di 33-110 mM.
La glucosio ossidasi non richiede alcun attivatore, ma è inibita da Ag+, Hg2+, Cu2+, acetato fenilmercurico e p-cloromercuribenzoato. Non è inibita dai reagenti SH non metallici: N-etilmaleimide, iodoacetato e iodoacetammide.
La glucosio ossidasi può essere utilizzata nella determinazione enzimatica del D-glucosio in soluzione. Poiché la glucosio ossidasi ossida il β-D-glucosio in D-gluconolattato e perossido di idrogeno, come enzima di accoppiamento per la determinazione del glucosio si utilizza spesso la perossidasi di rafano. Sebbene la glucosio ossidasi sia specifica per il β-D-glucosio, è possibile quantificare le soluzioni di D-glucosio dal momento che il α-D-glucosio effettua la mutarotazione a β-D-glucosio mentre il β-D-glucosio viene consumato dalla reazione enzimatica.
Application
Diverse pubblicazioni citano l′uso della glucosio ossidasi G2133 nei propri protocolli e in varie applicazioni, tra cui le seguenti:
a) Sviluppo di biosensori:
  • Diazoresin nanofilm coatings on alginate microspheres: Srivastava, R. et al., Biotechnol. Bioeng., 91(1), 124-131 (2005).
  • Biosensori di glucosio basati su carta: Lankelma, J. et al., Anal. Chem., 84(9), 417-4152 (2012)
  • Dispositivo microfluidico con glucosio ossidasi immobilizzata su idrogel per l′analisi della glicemia: He, R.-Y. et al., RSC Adv., 9, 32367-32374 (2019).
b) Studio con FRET a singola molecola sulla formazione del filamento RAD51 umano: Subramanyam, S. et al., Methods Enzymol., 600, 201-232 (2018).
c) Pile a combustibile enzimatiche con membrane a base di chitosano: Bahar, T., and Yazici, M.S., Electroanalysis, 32(6), 1304-1314 (2020).
La glucosio ossidasi è ampiamente utilizzata nell′industria alimentare e farmaceutica ed è un importante componente dei biosensori di glucosio.
Biochem/physiol Actions
La glucosio ossidasi catalizza l′ossidazione del β-d-glucosio in d-glucono-β-lattone e perossido di idrogeno, con l′ossigeno molecolare come accettore di elettroni.
Physical form
Polvere liofilizzata contenente sali di tampone fosfato e cloruro di sodio
Analysis Note
Proteina determinata da biureto.
Può contenere tracce di amilasi, maltasi, glicogenasi, invertasi e galattosio ossidasi.
Other Notes
Un′unità ossida 1,0 μmole di β-D-glucosio in D-gluconolattone e H2O2 in un minuto con pH 5,1 e 35 °C, equivalenti a un assorbimento di O2 di 22,4 μl in un minuto. Se la miscela di reazione è satura di ossigeno, l′attività può aumentare anche del 100%.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G6125G7141345386
specific activity
≥100,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
≥10,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
100,000-250,000 units/g solid (without added oxygen)
specific activity
≥250 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
160 kDa
mol wt
160 kDa
mol wt
160 kDa
mol wt
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glucosio ossidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can this be dissolved in water, if so what is the solubility of it in water? Thank you.
    1 risposta
    1. This product has not been tested for solubility in water, but is expected to be appreciably soluble. For assay purposes, this product is initially prepared at 20-40 units/mL in cold buffer. This enzyme is typically prepared at 0.2 mg/mL in 50 mM sodium acetate buffer at pH 5.1. Please see the link below to review additional details available in the product datasheet.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/263/422/g2133dat.pdf
      Please see the following link to review the product enzyme activity testing protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-glucose-oxidase