10108090001
Roche
Peroxidase (POD)
grade I, from horseradish
Sinonimo/i:
POD, peroxidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
horseradish
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized (salt-free)
Attività specifica
≥250 units/mg protein (At 25 °C with guaiacol and H2O2 as the substrates.)
250 U/mg
Confezionamento
pkg of 25,000 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
6.0-6.5
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Purity number: approximately 3.0 (A403/A275)
Nota sulla preparazione
Working solution: PBS (phosphate buffered saline) or water (starting concentration 20 mg/ml).
Ricostituzione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1