Documenti fondamentali
P1107
Sigma-Aldrich
Miscela di reazione JumpStart REDTaq® ReadyMix
for High-throughput PCR of complex templates
Sinonimo/i:
High throughput PCR, Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
Scegli un formato
100 REACTIONS
435,00 €
400 REACTIONS
1.340,00 €
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 REACTIONS
435,00 €
400 REACTIONS
1.340,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
435,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 400 reactions
Caratteristiche
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
Concentrazione
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
tecniche
PCR: suitable
Colore
red
input
purified DNA
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
JumpStart REDTaq ReadyMix PCR Reaction Mix for High Throughput PCR is formulated with REDTaq Genomic DNA polymerase for amplification of more complex templates and genomic templates. This mix contains optimized enzyme and dye concentrations to provide increased length and yield on the more difficult templates.
La miscela di reazione per PCR JumpStart REDTaq® ReadyMix è una soluzione pronta che combina le prestazioni vantaggiose della PCR hot start con la duplice praticità di ReadyMix e REDTaq di Sigma′. La master mix include i prodotti Sigma complesso JumpStart Taq DNA polimerasi, desossinucleotidi puri al 99%, tampone e un colorante rosso inerte in un concentrato 2x ottimizzato per la reazione. Aggiungere 25 μL di ReadyMix a primer, stampo e acqua per un volume finale di reazione di 50 μL. L′anticorpo JumpStart Taq nella miscela di reazione inattiva la Taq DNA polimerasi a temperatura ambiente. Durante la prima fase di denaturazione della PCR il complesso si dissocia e l′attività della polimerasi viene completamente ripristinata. Il colorante rosso inerte non ha alcuna influenza sul sequenziamento automatizzato, sulla digestione con enzimi di restrizione, sulla ligazione né sulle altre manipolazioni successive. Se necessario, il prodotto della PCR è facilmente separabile dal colorante tramite i metodi di purificazione standard. Il meccanismo hot start consente l′allestimento a temperatura ambiente, il che lo rende ideale per le applicazioni che richiedono una produttività elevata.
Applicazioni
JumpStartREDTaq®ReadyMix Reaction Mix has been used:
  • For multiplex PCR
  • For amplification with reduced non-specific amplification
  • For high throughput PCR amplification of complex templates
  • In the amplification of primers developed for the pathogenicity-associated genes of Clavibacter michiganensis[1]
  • For PCR amplification of the human TMPRSS6 gene[2]
Caratteristiche e vantaggi
  • Il complesso JumpStart REDTaq® DNA polimerasi, un enzima hot start inattivato da anticorpo, è stato progettato per ridurre al minimo l′amplificazione aspecifica aumentando al tempo stesso la resa e la specificità del target
  • Il complesso JumpStart Taq DNA polimerasi permette di ottenere un′amplificazione superiore indipendentemente dalla concentrazione dello stampo
  • REDTaq JumpStart ReadyMix riduce i trasferimenti con pipetta e il rischio di contaminazione. Il meccanismo hot start consente l′allestimento a temperatura ambiente, il che lo rende ideale per le applicazioni che richiedono una produttività elevata
  • Il colorante rosso inerte consente di verificare facilmente la corretta miscelazione del reagente
  • Non sono richiesti altri coloranti per il caricamento su gel, quindi le aliquote sono caricabili sul gel di agarosio subito dopo la reazione.
Confezionamento
Il volume di reazione predefinito è di 50 μL.
La confezione di 20RXN è da 1 X 500 μL.
La confezione di 100RXN è da 1 X 2,5 mL.
La confezione di 800RXN è da 1 x 20 mL.
Definizione di unità
Una unità incorpora 10 nmol di dNTP totali in DNA precipitabile in acido in 30 minuti a 74 °C.
Altre note
Informazioni più dettagliate sui prodotti JumpStart REDTaq e ReadyMix sono disponibili all′indirizzo www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Note legali
L′acquisto di questo prodotto include un′immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l′utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell′acquirente. Nessun altro diritto brevettuale (come ad esempio i diritti per il brevetto del processo 5′ Nucleasi) è conferito espressamente, implicitamente o per malafede. Ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze possono essere ottenute contattando il Direttore Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Anticorpo concesso in licenza per l′uso nella ricerca in vitro ai sensi dei brevetti USA n. 5.338.671 e 5.587.287 e dei brevetti corrispondenti in altri paesi.
Use of this product is covered by one or more of the following US patents and corresponding patent claims outside the US: US 8,404,464 and US 7,972,828. The purchase of this product includes a limited, non-transferable immunity from suit under the foregoing patent claims.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jarred Yasuhara-Bell et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 65(Pt 3), 811-826 (2014-12-08)
The genus Clavibacter contains one recognized species, Clavibacter michiganensis. Clavibacter michiganensis is subdivided into subspecies based on host specificity and bacteriological characteristics, with Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis causing bacterial canker of tomato. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is often spread through
E Beutler et al.
Blood cells, molecules & diseases, 44(1), 16-21 (2009-10-13)
Male subjects with iron deficiency from the general population were examined for polymorphisms or sporadic mutations in TMPRSS6 to identify genetic risk factors for iron deficiency anemia. Three uncommon non-synonymous polymorphisms were identified, G228D, R446W, and V795I (allele frequencies 0.0074
Richard Splivallo et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1437-1437 (2019-07-19)
Truffle fungi are well known for their enticing aromas partially emitted by microbes colonizing truffle fruiting bodies. The identity and diversity of these microbes remain poorly investigated, because few studies have determined truffle-associated bacterial communities while considering only a small
Wenqin Wang et al.
BMC plant biology, 10, 205-205 (2010-09-18)
Members of the aquatic monocot family Lemnaceae (commonly called duckweeds) represent the smallest and fastest growing flowering plants. Their highly reduced morphology and infrequent flowering result in a dearth of characters for distinguishing between the nearly 38 species that exhibit
John C Hafner et al.
Journal of biogeography, 38(6), 1077-1097 (2011-08-13)
AIM: The rodent genus Microdipodops (kangaroo mice) includes two sand-obligate endemics of the Great Basin Desert: M. megacephalus and M. pallidus. The dark kangaroo mouse, M. megacephalus, is distributed throughout the Great Basin and our principal aims were to formulate
Articoli
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Protocolli
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.