P0184
Pseudomonas exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa
lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Composizione
Protein, ~30% E1%/280
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
It catalyses the transfer of ADP-ribose moiety of NAD+ to the histidine imidazole ring of diphthamide.
Shown to be toxic to animals and to cell lines, and to inhibit protein synthesis via ADP ribosylation of elongation factor 2.
Confezionamento
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges