Documenti
NA2120
Sigma-Aldrich
Kit DNA genomici batterici GenElute
sufficient for 350 purifications
Sinonimo/i:
DNA genomici batterici, Gen Elute
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
impiego
sufficient for 350 purifications
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit per DNA genomico batterico GenElute offre un modo semplice e conveniente per isolare DNA genomico puro da batteri Gram-negativi. Per la maggior parte dei batteri Gram-positivi il kit va applicato insieme al lisozima (L4919) opzionale per ottenere la lisi delle pareti cellulari spesse costituite da peptidoglicani. Una soluzione per lisi di Gram-positivi è fornita come diluente per preparare le soluzioni madri di lisozima.
Il kit combina i vantaggi di un sistema basato su silice con l′azione di microrotazione ed elimina il ricorso a resine costose, precipitazione con alcol e composti organici tossici come fenoli e cloroformio.
Applicazioni
Il DNA purificato del genoma batterico è pronto per applicazioni successive come:
  • Digestioni di endonucleasi di restrizione
  • PCR
  • Southern blot
  • clonazione
Il DNA purificato del genoma batterico è pronto per applicazioni successive come:
  • digestioni di endonucleasi di restrizione
  • PCR
  • Southern blots
  • clonazione
Il Kit GenElute con DNA genomico di batteri è stato usato:
  • per isolare DNA
  • per preparare DNA da ceppi di E. coli
  • per estrarre DNA genomico
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di partenza: Fino a 1.5 mL di coltura
  • Resa prevista: Fino a 20 μg
  • Volume di eluizione: 400 μL
  • Tempo necessario: 70 - 120 minuti
  • Rapporto A260/A280 : 1,6 - 1,9
  • Non è richiesta precipitazione con fenolo, cloroformio o etanolo
Principio
I batteri sono lisati in una soluzione contenente sali caotropici per assicurare la denaturazione completa delle macromolecole. L′aggiunta di etanolo causa il legarsi del DNA quando il lisato è fatto ruotare attraverso una membrana di silice in un una provetta da microcentrifuga. Dopo il lavaggio per rimuovere i contaminanti il DNA è eluito in 200 μL di una soluzione di Tris-EDTA.
La resa prevista del DNA genomico varierà in funzione della densità delle cellule nella coltura batterica, della specie batterica e del ceppo usato. Il DNA purificato con il kit GenElute ha un rapporto A260/A280 tra 1,6 e 1,9 e può avere una lunghezza fino a 50 kb.
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lisostafina lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L7386
Lisostafina
Mutanolisina lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Sigma-Aldrich
M9901
Mutanolisina
Hydrogen and butanol production from native wheat straw by synthetic microbial consortia integrated by species of Enterococcus and Clostridium
Valdez-Vazquez I, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 159, 214-222 (2015)
Nora Vázquez-Laslop et al.
Journal of bacteriology, 188(10), 3494-3497 (2006-05-05)
Bacterial populations contain persisters, cells which survive exposure to bactericidal antibiotics and other lethal factors. Persisters do not have a genetic resistance mechanism, and their means to tolerate killing remain unknown. In exponentially growing populations of Escherichia coli the frequency
Margaret T Ho et al.
Genome announcements, 5(24) (2017-06-18)
We report here the complete assembled genome sequence of Acinetobacter calcoaceticus CA16, which is capable of utilizing diesel and lignin as a sole carbon source. CA16 contains a 4,110,074-bp chromosome and a 5,920-bp plasmid. The assembled sequences will help elucidate
Ikrema Hassan et al.
Genome announcements, 4(1) (2016-01-16)
Here we report the complete genomic sequence of the bacterium Arthrobacter sp. strain LS16, consisting of a single circular chromosome of 3.85 Mb with no identified plasmid. Data contained within will facilitate future genetic modification and engineering of the Arthrobacter sp.
Urinary tract Infection Escherichia coli is related to the environmental Escherichia coli in their DNA barcoding and antibiotic resistance patterns in Grenada
Farmer K, et al.
Advances in Microbiology, 6(01), 33-33 (2016)
Protocolli
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.