Documenti
PLN70
Sigma-Aldrich
Kit di minipreparazione per plasmidi GenElute
greener alternative
sufficient for 70 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
impiego
sufficient for 70 purifications
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
DNA purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit di minipreparazione del plasmide GenElute offre un metodo semplice, rapido ed efficiente in termini di costo per isolare il DNA plasmidico da colture di E. coli ricombinante. Combinando la tecnologia del legame con la silice e la comodità del formato di una colonna di spin, è possibile recuperare fino a 15 μg di DNA plasmidico in un elevato numero di copie da 1-5 mL di coltura di E. coli in meno di 30 minuti. Si tenga presente che la resa effettiva e il volume ottimale della coltura da usare dipendono dal plasmide e dal terreno di coltura.
Una coltura di E. coli ricombinante viene raccolta il giorno successivo con centrifugazione e sottoposta a una procedura di lisi alcalina SDS modificata seguita da assorbimento del DNA su silice in presenza di forti concentrazioni saline. Si rimuovono quindi i contaminanti con una fase di lavaggio rotazionale. Infine, il DNA legato viene eluito in acqua o nel tampone Tris-EDTA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Applicazioni
Il DNA è pronto per l′uso immediato in applicazioni quali digestione degli enzimi di restrizione, clonazione, PCR, trasformazione, trascrizione, sequenziamento convenzionale e automatizzato.
Caratteristiche e vantaggi
  • DNA plasmidico purificato in meno di 30 minuti
  • Purificare fino a 15 μg di DNA plasmidico
  • Contaminazione di DNA o RNA genomico non rilevabile
  • Non richiede estrazione di fenolo/cloroformio o precipitazione in alcol
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Comparison of three molecular methods for the detection of pilchard herpesvirus in archived paraffin-embedded tissue and frozen tissue.
Crockford M
Diseases of Aquatic Organisms, 82(1), 37-44 (2008)
Genetic determinants of resistance to fusidic acid among clinical bacteremia isolates of Staphylococcus aureus.
Lannergard J
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(5), 2059-2065 (2009)
Ky V Hoang et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1695-1695 (2017-09-29)
Francisella tularensis (F. tularensis) is the causative agent of tularemia and is classified as a Tier 1 select agent. No licensed vaccine is currently available in the United States and treatment of tularemia is confined to few antibiotics. In this
Shree Vidhya Srinivasan et al.
Heliyon, 5(11), e02863-e02863 (2019-12-18)
Pregnancy-associated glycoproteins (PAGs) secreted from conceptus specific trophoblast cells are widely accepted biomarkers of ruminants. Limited information of PAGs in buffalo warrants further investigation for the development of sensitive homologous early pregnancy-specific diagnostic immunoassay. This experiment was thus designed to
Timothy A Scott et al.
Cell, 169(3), 442-456 (2017-04-22)
Fluoropyrimidines are the first-line treatment for colorectal cancer, but their efficacy is highly variable between patients. We queried whether gut microbes, a known source of inter-individual variability, impacted drug efficacy. Combining two tractable genetic models, the bacterium E. coli and the nematode C. elegans
Protocolli
The product bulletin providin detailed use protocol for easy DNA transfection.
Product manual provides detailed protocol for easy DNA transfection.