N9389
4-nitrofenil fosfato
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato disodico, p--nitrofenil fosfato, di-sodio 4-nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Prodotti consigliati
product name
4-nitrofenil fosfato, tablet
Descrizione
5 mg substrate per tablet
Forma fisica
tablet
Fluorescenza
λex 310 nm (pH 7.1)
λex 399 nm (Reaction Product)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- in un saggio immuno-assorbente legato a un enzima (ELISA) per visualizzare il legame della glicoproteina VI (GPVI) al collagene di tipo I (Col I)
- per la reazione enzimatica con sviluppo di colore per la misurazione semi-quantitativa di IgE allergene-specifiche mediante ELISA
- nei saggi con fosfatasi alcalina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.