G2501
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-GLDH, L-Glutamate:NAD[P]+ Oxidoreductase (deaminating), Glutamate Dehydrogenase from bovine liver
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type I
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥40 units/mg protein
PM
310-350 kDa
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... GLUD1(281785)
Azioni biochim/fisiol
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions