Vai a
K2010
α-Ketoglutaric acid sodium salt
BioUltra
Sinonimo/i:
2-Oxoglutaric acid monosodium salt, 2-Oxopentanedioic acid monosodium salt, Sodium 2-oxoglutarate monobasic
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
206,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
593,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOOCCH2CH2COCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-836-6
Beilstein/REAXYS Number:
4597521
MDL number:
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Application
α-Ketoglutaric acid sodium salt has been used in the human kynurenine amino transferase II (KAT II) inhibition spectra assay.
Biochem/physiol Actions
α-Ketoglutaric acid is the precursor for L-glutamic acid.
α-Ketoglutaric acid is a key intermediate in the TCA Cycle. It also plays an important role in preventing nitrogen overload by combining with nitrogen released within the cell.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
K1875K2000K1750
description
BioUltra
description
≥98% (titration)
description
≥98% (enzymatic)
description
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.0005% Phosphorus (P)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid sodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)