Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
G7126
Sigma-Aldrich
Glicina
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
Beilstein:
635782
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Glicina, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
western blot: suitable
Impurezze
≤0.01% Ammonia
Perdita
≤0.2% loss on drying
Colore
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
≤0.01% (Ammonia (NH3))
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La glicina è un aminoacido non chirale. La glicina è una molecola con pI 6,7, vicino al pH della zona di stacking nei gel di poliacrilammide. I vantaggi sono la bassa mobilità, la idrofobicità e l′assenza di associazione con proteine.
La glicina è un amminoacido proteinogenico che assume un variegato spettro di funzioni in biochimica e in fisiologia. Questo amminoacido glucogenico, apolare, non essenziale, funge da neurotrasmettitore inibitore a livello del sistema nervoso centrale, e inoltre agisce a fianco del glutammato come co-agonista dei recettori NMDA. Nel ruolo di precursore, la glicina viene utilizzata come unità costitutiva di svariate macromolecole, rivestendo un ruolo fondamentale nei processi cellulari.
Al di là delle sue funzioni biologiche vitali, la glicina dà prova di una sorprendente versatilità in diverse applicazioni di ricerca. Il suo impiego come reagente biochimico lo rende insostituibile in numerosi saggi e procedure applicative. Le sue proprietà di agente tamponante fanno sì che rivesta un ruolo cruciale in tecniche di analisi di proteine come l′SDS-PAGE e il western blotting, tecniche cromatografiche e colture cellulari. La sua natura zwitterionica fa della glicina un tampone efficace in un ampio intervallo di pH. Nella ricerca immunologica, viene impiegata estesamente per la preparazione di tamponi per western blotting e altre tecniche varie. Inoltre, la sua compatibilità con svariati enzimi lo rende impiegabile in saggi enzimatici come quello della determinazione del lattato. In più, la glicina viene coinvolta nella formulazione di tamponi per la stabilizzazione di proteine, per il controllo del pH e per reazioni enzimatiche.
Applicazioni
  • La glicina è stata aggiunta al tampone di trasferimento durante la procedura di western blotting.
  • È stata usata nella soluzione preparata per dissolvere i cristalli di formazano nel saggio di citotossicità MTT (bromuro di 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio).
  • È stata usata per porre termine al saggio sulla leucemia basofila di ratto (RBL).
Azioni biochim/fisiol
A livello del sistema nervoso centrale, la glicina è un neurotrasmettitore inibitorio e agisce come regolatore allosterico dei recettori dell′NMDA (N-metil-D-aspartato). È coinvolta nell′elaborazione dei dati motori e sensoriali, regolando quindi il movimento, la vista e l′udito.
Neurotrasmettitore inibitore nella colonna vertebrale, regolatore allosterico di recettori NMDA.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicata per la ricerca in biochimica e biologia cellulare
  • Composto qualità elevata che trova impiego in molteplici applicazioni di ricerca
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Glicina puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Sigma-Aldrich
33226
Glicina
Glycine Cytiva 17-1323-01, pack of 500 g
GE17-1323-01
Glycine
Glicina meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glicina
Assessment of the sensitizing potential of processed peanut proteins in Brown Norway rats: roasting does not enhance allergenicity.
Kroghsbo S et al.
PLoS ONE, 9, e96475-e96475 (2014)
A functional study on the migration of human monocytes to human leukemic cell lines and the role of monocyte chemoattractant protein-1.
Legdeur MC et al.
Leukemia, 11, 1904-1904 (1997)
Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry (2013)
Formalin-inactivated bovine RSV vaccine enhances a Th2 mediated immune response in infected cattle.
Kalina WV et al.
Vaccine, 22, 1465-1465 (2004)
B López-Corcuera et al.
Molecular membrane biology, 18(1), 13-20 (2001-06-09)
Glycine accomplishes several functions as a transmitter in the central nervous system (CNS). As an inhibitory neurotransmitter, it participates in the processing of motor and sensory information that permits movement, vision, and audition. This action of glycine is mediated by
Articoli
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Protocolli
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Vedi tutto