G1251
Acido L-glutammico
≥99% (HPLC), suitable for microbiological culture, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-amminopentanodioico, Glu
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido L-glutammico, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
agenzia
suitable for SM 5210
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: soluble 100 mg/mL
Densità
1.54 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
C: 40.4-41.2%
N: 9.2-9.8%
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Informazioni sul gene
human ... CCR2(1231) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK5(2901) , GRIN2B(2904) , GRM2(2912) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm3(24416) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419) , Grm7(81672) , Slc1a2(29482)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
La glutammina è la fonte di energia per le cellule che di dividono rapidamente, inclusi linfociti, enterociti, macrofagi e tumori. La glutammina media il turnover delle proteine attraverso la trasmissione del segnale cellulare di mTOR (bersaglio della rapamicina nei mammiferi). È anche nota l′associazione con l′inibizione dell′apoptosi.
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.