G8880
Glutaminase from Escherichia coli
Grade V, lyophilized powder, 50-200 units/mg protein
Sinonimo/i:
L-Glutamine amidohydrolase
Scegli un formato
107,80 €
Prezzo di listino154,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
107,80 €
Prezzo di listino154,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Tipo
Grade V
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
50-200 units/mg protein
PM
110 kDa
Composizione
Protein, ~30% biuret
Cationi in tracce
NH4+: <0.1 μg/unit
Attività estranea
NADH Oxidase ≤0.01%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- for the determination of glutamine from the cerebral cortex tissue extract[3]
- for immobilization on aminopropylsilylated controlled pore glass (CPG) for determination of glutamine[1]
- in combination with acivicin in in vitro melanoma cells[4] and MCF-7 and OAW-42 cells[5] for cell proliferation and invasiveness assay.
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)