Each package size available - 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1 g, and 5 g - is packaged in a single HDPE bottle.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 44,80 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 68,40 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 201,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 310,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.350,00 € |
Informazioni su questo articolo
44,80 €
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay)
form
powder
mol wt
709.40 g/mol
color
white to light yellow
solubility
water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
density
1.995 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Come reagente, il NADH può essere utilizzato nei saggi con metodo enzimatico per amplificare il rilevamento dell′attività di enzimi o metaboliti biologicamente rilevanti presenti in basse concentrazioni.
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) | assay ≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay) | assay ~98% | assay ~98% |
| solubility water: 712 g/L at 22.5 °C, 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow | solubility 10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source yeast | biological source yeast | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| color white to light yellow | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-nicotinamide adenina dinucleotide, ridotta
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Salve, le confezioni quante fiale contengono? Grazie
1 risposta-