Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 141,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 262,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 840,00 € 630,00 € |
Informazioni su questo articolo
141,00 €
biological source
sugar beets root
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to dark yellow
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 20,000 | description average mol wt 250,000 | description average mol wt 20,000 | description average Mw 59,000-77,000 |
| biological source sugar beets root | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL, clear, yellow | solubility water: 25 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to dark yellow | color yellow to orange | color light yellow to dark orange | color light yellow to dark orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?