Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 155,00 € | |
| 250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 309,00 € | |
| 1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 957,00 € |
Informazioni su questo articolo
155,00 €
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
color
light yellow to dark orange
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange | solubility H2O: soluble 25 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color light yellow to dark orange | color faint yellow to orange | color yellow to orange | color yellow to orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Contenuto correlato
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| FD20-250MG | 04061833033326 |
| FD20-100MG | 04061833033319 |
| FD20-1G | 04061833622377 |