FD2000S
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average mol wt 2,000,000
Sinonimo/i:
FITC–destrano
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Coniugato
FITC conjugate
Forma fisica
powder
PM
average mol wt 2,000,000
Grado di funzionalizzazione
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
Colore
yellow to orange
Solubilità
H2O: soluble 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.