Vai a
52471
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
average mol wt 2,000,000
Sinonimo/i:
FITC–destrano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
448,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
448,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 2,000,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina per il possibile utilizzo negli studi di perfusione negli animali.
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC–Dextran 2000) is use as a fluorescent probe to study the permeability of structures such as intercellular junctions involved in processes such as hearing and vascular permeability and the integrity of the blood brain barrier (BBB).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
696584694590718
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in ethanol
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)