T1037
Tetramethylrhodamine isothiocyanate–Dextran
average mol wt 4,400
Sinonimo/i:
TRITC-Dextran
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
average mol wt 4,400
Grado di funzionalizzazione
~1 TRITC per 100 glucose residues
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Preconcentration and Separation of Mixed-Species Samples Near a Nano-Junction in a Convergent Microchannel.: This article explores the separation of mixed-species samples using a nano-junction, employing TRITC-Dextran to track macromolecular movement within microchannels (Chiu et al., 2015).
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Contenuto correlato
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.