Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 135,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 317,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 775,00 € |
Informazioni su questo articolo
135,00 €
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 250,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to orange
solubility
water: 25 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description average mol wt 250,000 | description average mol wt 150,000 | description average mol wt 40,000 | description average mol wt 2,000,000 |
| biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic (organic) |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, yellow | solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility H2O: 25 mg/mL | solubility H2O: soluble 25 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to orange | color faint yellow to orange | color light yellow to dark orange | color yellow to orange |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano marcato con isotiocianato di fluoresceina
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?