Vai a
F9378
Polisaccarosio 400
Type 400-DL, lyophilized powder
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
Polysucrose 400
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,80 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
77,25 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
792,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2960,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
Quality Segment
type
Type 400-DL
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
15-25°C
Application
Ficoll® 400 is used together with sodium diatrizoate (Paque) to create Ficoll-Paque, a density mixture, used for the separation of cells and organelles, especially blood derived lymphocytes and monocytes. Ficoll 400 may be used for the development of new cell and organelle separation systems. Ficoll 400 is used in tissue engineering and macromolecular conformation research for the development, evaluation and use of macromolecular crowding (MMC) systems and configurations.
È usato nella separazione di cellule e nell′isolamento di organelli.
Other Notes
Un polimero non ionico sintetico del saccarosio.
Dialyzed
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4375P200751731
Ficoll® PM 400 Type 400
Sigma-Aldrich
F4375
Ficoll® PM 400
description
Type 400-DL, lyophilized powder
description
Type 400
description
≥99% (GC)
description
average mol wt 60,000-80,000
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
biological source
non-animal source
biological source
sugar beets
biological source
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
spray-dried, powder
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polisaccarosio 400
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. Columbia, MO
    • Recensioni 2
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Ficoll 400
    A great reagent, provides a pure pancreatic islet isolation
    Traduci con Google
    Utile?