Vai a
F4375
Ficoll® PM 400
Type 400
Sinonimo/i:
Polisaccarosio 400
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,10 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
130,05 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
221,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
773,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
non-animal source
type
Type 400
form
powder, spray-dried
optical activity
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
tissue culture: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for component for culture media
storage temp.
room temp
General description
Ficoll 400 è un polimero altamente ramificato ottenuto dalla copolimerizzazione di saccarosio e epicloridrina. Ficoll 400 è completamente non ionico. Ficoll 400 è molto idrofilo ed estremamente solubile in acqua per via dell′abbondanza di gruppi idrossilici. La più comune applicazione di Ficoll 400 è come terreno di coltura a gradiente di densità per la separazione e isolamento di celle eucariotiche, organelli e cellule batteriche. Si può arrivare a densità fino a 1,2 g/mL. Inoltre è stato usato in svariate altre applicazioni.
Application
Ficoll® PM 400 è usato insieme con sodio diatrizoate (Paque) per creare Ficoll-Paque una miscela addensante impiegata per la separazione di cellule e organelli, in special modo linfociti e monociti di derivazione sanguigna. Può essere impiegato nella ingegneria dei tessuti e in ricerche sulla conformazione macromolecolare per lo sviluppo, valutazione ed uso di sistemi e configurazioni di affollamento macromolecolare (MMC). Ficoll PM-400 può essere impiegato in ricerche sulla crioliofilizzazione di cellule.
È usato nella separazione di cellule e nell′isolamento di organelli.
Features and Benefits
A causa dell′alto peso molecolare e del basso contenuto di materiale dializzabile, Ficoll ha una permeabilità attraverso le membrane cellulari molto più bassa del saccarosio. Di conseguenza le cellule si raccoglieranno a densità minore in gradienti di Ficoll piuttosto che in gradienti di saccarosio. La bassa permeabilità e pressione osmotica, fa sì che le separazioni via Ficoll preservino meglio la funzione e la morfologia delle cellule.
Preparation Note
Si possono raggiungere concentrazioni del 50% in peso in acqua. Ficoll si dovrebbe aggiungere lentamente sotto agitazione continua.
Sigma prova la solubilità di Ficoll 400 a 1 g in 10 mL di acqua deionizzata che deve mostrare una soluzione da trasparente a leggermente torbida, da incolore a giallo pallido. Ficoll è stabile in soluzioni alcaline e neutre. A valori di pH sotto 3 è rapidamente idrolizzato, in special modo ad alta temperatura. Ficoll può essere sterilizzato in autoclave a pH neutro a 110oC per 30 minuti. Si devono evitare forti agenti ossidanti e riducenti.
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di polisaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Un polimero non ionico sintetico del saccarosio.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F2637F9378F1418
Ficoll® PM 400 Type 400
Sigma-Aldrich
F4375
Ficoll® PM 400
description
Type 400
description
BioXtra, lyophilized powder
description
Type 400-DL, lyophilized powder
description
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
sugar beets (Beta vulgaris)
biological source
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder, spray-dried
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for component for culture media
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf