Documenti
GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Sinonimo/i:
Ficoll density gradient medium, cell culture media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pack of 6 × 100 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1440-02
Colore
Colorless to slightly yellow
Intervallo di pH
5.5-7.5
Descrizione generale
Ficoll-Paque Plus è uno standard riconosciuto nei laboratori di tutto il mondo per l′isolamento dei linfociti umani per gli studi in vitro.
Ficoll-Paque PLUS è un terreno di coltura sterile pronto all′uso per l′isolamento di linfociti ad alta resa da sangue periferico mediante una semplice e rapida procedura di centrifugazione. Mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
Applicazioni
Per l′isolamento in vitro dei linfociti da sangue periferico umano.
Caratteristiche e vantaggi
  • Terreno di coltura sterile pronto all′uso per l′isolamento di linfociti umani ad alta resa da sangue periferico.
  • Mantiene la vitalità e una distribuzione rappresentativa dei linfociti B e T.
  • Bassi livelli di endotossina (< 0,12 EU/mL).
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 4-30p/v°C.
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
Per visionare il certificato di analisi di questo prodotto, visitate www.cytiva.com.
Note legali
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stanislav Pantelyushin et al.
Cancers, 13(4) (2021-03-07)
Rodent cancer models have limitations in predicting efficacy, tolerability and accompanying biomarkers of ICIs in humans. Companion dogs suffering from neoplastic diseases have gained attention as a highly relevant translational disease model. Despite successful reports of PD-1/PD-L1 blockade in dogs
Amalesh Nanda et al.
Annals of laboratory medicine, 40(5), 390-397 (2020-04-21)
The effect of the interplay among inflammation, angiogenesis, extracellular matrix (ECM) degradation, and oxidative stress (OS) on the pathogenesis of endometriosis remains unclear. Previously, we demonstrated the role of OS in endometriosis. Here, we performed a comprehensive investigation of several
Mehdi Hassanpour et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 139-139 (2020-03-29)
To date, many attempts are employed to increase the regenerative potential of stem cells. In this study, we evaluated the hypothesis of whether an autophagy modulation could alter differentiation potency of CD146+ cells into mature pericyte, endothelial, and cardiomyocyte lineage.
Matthew A Lakins et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(15), 4154-4167 (2020-04-30)
With the increased prevalence in checkpoint therapy resistance, there remains a significant unmet need for additional therapies for patients with relapsing or refractory cancer. We have developed FS222, a bispecific tetravalent antibody targeting CD137 and PD-L1, to induce T-cell activation
Jingyong Li et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(3), 446-458 (2019-01-18)
Objective- Inflammation occurs during the progression of abdominal aortic aneurysm (AAA). IL (interleukin)-33 is a pleiotropic cytokine with multiple immunomodulatory effects, yet its role in AAA remains unknown. Approach and Results- Immunoblot, immunohistochemistry, and immunofluorescent staining revealed increased IL-33 expression
Articoli
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protocolli
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.