Vai a
P2139
Poli(etilenglicole)
greener alternative
Alternativa più ecologica
average MN 8,000, hydroxyl
Sinonimo/i:
PEG
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,50 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,50 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
165,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli(etilenglicole), average mol wt 8,000, powder
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 8,000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
hydroxyl
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Il polietilenglicole (PEG) è un polimero idrofilo. Attraverso la polimerizzazione dell′ossido di etilene che apre l′anello anionico può essere sintetizzato con facilità con una gamma di pesi molecolari e un assortimento di gruppi terminali. Realizzando una rete grazie ai legami crociati, il PEG può incorporare un′elevata quantità di acqua formando gli “idrogel”. Il PEG è un materiale adatto alle applicazioni biologiche perché non suscita una risposta immunitaria.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Il polietilenglicole può essere impiegato nella formulazione dei farmaci per migliorarne velocità di dissoluzione e biodisponibilità orale.
il PEG può essere usato per isolare in modo efficace nanoparticelle edibili (edible nanoparticles, ENP) dotate di eccellente attività antitumorale e antinfiammatoria. Il PEG è un agente di crowding (affollamento) che forma una maglia reticolata in cui le nanovescicole vengono intrappolate e vengono fatte precipitare. Per esempio, ENP derivanti dallo zenzero sono state isolate utilizzando un metodo che utilizza il PEG e che permette un risparmio di costi rispetto all′ultracentrifugazione.
Il PEG può essere usato come precursore nella sintesi di idrogel degradabili per il rilascio controllato di composti farmaceutici idrofili ad alto peso molecolare.
Features and Benefits
  • Flessibilitàstrutturale elevata
  • Biocompatibilità
  • Anfifilicità
  • Capacitàdi idratazione elevata
  • Privodi qualsiasi ingombro sterico
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4338P3265P3015
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
mol wt
average mol wt 8,000
mol wt
average mol wt 3,350
mol wt
average mol wt 400
mol wt
average mol wt 200
density
1.0845 g/mL at 70 °C, 1.0689 g/mL at 90 °C
density
1.0962 g/mL at 60 °C, 1.0764 g/mL at 80 °C
density
1.1254 g/cm3 at 20 °C, 1.0930 g/cm3 at 60 °C
density
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 630 mg/ml, 20 °C)
solubility
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 670 mg/ml, 20 °C)
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli(etilenglicole)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf