C9768
DL-Cysteine hydrochloride
≥95% (TLC), anhydrous
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white
Punto di fusione
109-112 °C
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
Cl.NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H
IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3